Tisk…
2-Fluorobenzhydrazide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3495E-10G PC3495E-50G PC3495E-1G
APOSPC3495E-10GEA 2070 CZK
APOSPC3495E-10G APOSPC3495E-50G APOSPC3495E-1G
2-Fluorobenzhydrazide 98%
2-Fluorobenzhydrazide
Vzorec: C₇H₇FN₂O
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025112
CAS číslo: 446-24-2