4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3490-100G
PC3490-500G
PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA
1040
CZK
APOSPC3490-100G
APOSPC3490-500G
APOSPC3490-50G
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₄ClFO₂S Bod varu: 95…96 °C/2mmHg Bod tání: 29…31 °C Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007438 CAS číslo: 349-88-2 EINECS: 206-493-0 UN: 3261 ADR: 8,II |