Tisk…
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3489-100G PC3489-25G PC3489-5G
APOSPC3489-100GEA 3110 CZK
APOSPC3489-100G APOSPC3489-25G APOSPC3489-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Bod varu: 231…232 °C
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042286
CAS číslo: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II