Tisk…
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3488-100G
APOSPC3488-100GEA 4770 CZK
APOSPC3488-100G
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
MW: 194,61 g/mol
Bod varu: 142…146 °C/15mmHg
Bod tání: 26 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042285
CAS číslo: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II