Tisk…
N-Fluorobenzenesulphonimide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3487-25G PC3487-100G PC3487-500G PC3487-1KG
APOSPC3487-25GEA 582 CZK
APOSPC3487-25G APOSPC3487-100G APOSPC3487-500G APOSPC3487-1KG
N-Fluorobenzenesulphonimide 98%
N-Fluorobenzenesulphonimide
Electrophilic fluorinating agent. Ask for tech. literature .60.2mg/g active fluorine. Solubility: THF 0.24g/ml; CH2Cl2 0.4g/ml; CH3CN 0.25g/ml; Toluene 0.09g/ml.
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO₄S₂
MW: 315.34 g/mol
Bod tání: 110…118 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00144885
CAS číslo: 133745-75-2