Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3486-1G
PC3486-25G
PC3486-5G
APOSPC3486-1GEA
3120
CZK
APOSPC3486-1G
APOSPC3486-25G
APOSPC3486-5G
Tris(hexafluoroisopropyl)borate 95%
Tris(hexafluoroisopropyl)borate
Vzorec:
C₉H₃BF₁₈O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00191615 CAS číslo: 6919-80-8 |