Tisk…

4-Fluorobenzenesulphonamide 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

PC3484B-5G PC3484B-100G PC3484B-25G
APOSPC3484B-5GEA 622 CZK
APOSPC3484B-5G APOSPC3484B-100G APOSPC3484B-25G
4-Fluorobenzenesulphonamide 97%
4-Fluorobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,18 g/mol
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025384
CAS číslo: 402-46-0
EINECS: 206-946-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR