Tisk…
4-Fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3482-25G PC3482-100G PC3482-500G
APOSPC3482-25GEA 622 CZK
APOSPC3482-25G APOSPC3482-100G APOSPC3482-500G
4-Fluorophenylboronic acid 97%
4-Fluorophenylboronic acid
Contains variable amounts of the anhydride GLC reagent for diols see: J. Chromatogr.,158,33,1978
Vzorec: C₆H₆BFO₂
Bod tání: 262…265 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039136
CAS číslo: 1765-93-1