Tisk…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3479-1G PC3479-25G PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA 622 CZK
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01091011
CAS číslo: 106312-36-1