Tisk…

3-Fluorobenzamide 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3474-100G PC3474-25G
APOSPC3474-100GEA 4530 CZK
APOSPC3474-100G APOSPC3474-25G
3-Fluorobenzamide 99%
3-Fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₆FNO
Bod tání: 129…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007983
CAS číslo: 455-37-8
EINECS: 207-247-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR