Tisk…

2-Fluorobenzamide 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3472-5G PC3472-25G
APOSPC3472-5GEA 1620 CZK
APOSPC3472-5G APOSPC3472-25G
2-Fluorobenzamide 98%
2-Fluorobenzamide
Vzorec: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Bod tání: 117…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007970
CAS číslo: 445-28-3
EINECS: 207-157-6

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR