Tisk…
4-Fluorobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3470-100G PC3470-500G
APOSPC3470-100GEA 622 CZK
APOSPC3470-100G APOSPC3470-500G
4-Fluorobenzaldehyde 99%
4-Fluorobenzaldehyde
Synthesis, 63 (1991): simple preparation of several 4-aryloxy phenols (via substitution then Baeyer-Villiger).
Vzorec: C₇H₅FO
MW: 124.11
Bod varu: 70…72 °C/10mmHg
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003378
CAS číslo: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3 III