Tisk…
3-Fluorobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 662 CZK
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldehyde 98%
3-Fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO
MW: 124.11
Bod varu: 56…58 °C/10mmHg
Hustota: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003348
CAS číslo: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3 III