6-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-6-mehoxybenzaldehyde, 2-Fluoro-6-methoxybenzaldehyde, 6-Fluoro-2-anisaldehyde
PC3458-1G
PC3458-25G
PC3458-5G
APOSPC3458-1GEA
622
CZK
APOSPC3458-1G
APOSPC3458-25G
APOSPC3458-5G
6-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
6-Fluoro-o-anisaldehyde
Vzorec:
C₈H₇FO₂ Bod tání: 59…63 °C Bod vzplanutí: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01090998 CAS číslo: 146137-74-8 |