Tisk…
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3457-1G PC3457-25G PC3457-5G
APOSPC3457-1GEA 787 CZK
APOSPC3457-1G APOSPC3457-25G APOSPC3457-5G
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Hydroxy-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01091004
CAS číslo: 220227-53-2