Tisk…
Undecafluorohexanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Perfluorohexanoic Acid, IPC-PFFA-6
PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 622 CZK
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Vzorec: C₆HF₁₁O₂
MW: 314.05 g/mol
Bod varu: 157 °C
Hustota: 1.762 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00198040
CAS číslo: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8 II