Tisk…

4-Fluoro-2-iodoaniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3452-100G PC3452-25G PC3452-5G
APOSPC3452-100GEA 2900 CZK
APOSPC3452-100G APOSPC3452-25G APOSPC3452-5G
4-Fluoro-2-iodoaniline 98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
MW: 237.02
Bod varu: 74…76 °C
Hustota: 1.99 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042584
CAS číslo: 61272-76-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR