Tisk…
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3451-1G
APOSPC3451-1GEA 2110 CZK
APOSPC3451-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine
Vzorec: C₁₁H₁₃FN₂O₂
MW: 224,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798370
CAS číslo: 719-70-0