2-Fluorobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3450-100G
PC3450-1KG
PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA
705
CZK
APOSPC3450-100G
APOSPC3450-1KG
APOSPC3450-250G
2-Fluorobenzaldehyde 99%
2-Fluorobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅FO MW: 124.11 Bod varu: 172…175 °C Bod tání: –45 °C Hustota: 1.178 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003302 CAS číslo: 446-52-6 EINECS: 207-171-2 UN: 1989 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...