2,3,5-Trifluorobenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3445-5G
PC3445-1G
APOSPC3445-5GEA
1700
CZK
APOSPC3445-5G
APOSPC3445-1G
2,3,5-Trifluorobenzamide 97%
2,3,5-Trifluorobenzamide
Vzorec:
C₇H₄F₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00061198 CAS číslo: 238403-46-8 |