Tisk…
3-Fluorobenzal chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: α,α-Dichloro-3-fluortoluene, 1-(Dichloromethyl)-3-fluorobenzene
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 7810 CZK
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
3-Fluorobenzal chloride 98%
3-Fluorobenzal chloride
Vzorec: C₇H₅Cl₂F
Bod varu: 195…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037112
CAS číslo: 402-64-2