2-Fluorobenzal chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3444A-25G
PC3444A-5G
PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA
6150
CZK
APOSPC3444A-25G
APOSPC3444A-5G
APOSPC3444A-100G
2-Fluorobenzal chloride 97%
2-Fluorobenzal chloride
Vzorec:
C₇H₅Cl₂F Bod varu: 224…232 °C Hustota: 1,309 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043797 CAS číslo: 320-65-0 UN: 3265 ADR: 8,III |