Tisk…
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3444-1G PC3444-5G
APOSPC3444-1GEA 6120 CZK
APOSPC3444-1G APOSPC3444-5G
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₆BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878403
CAS číslo: 957062-81-6