Tisk…
8-Fluoroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3441-100MG PC3441-500MG PC3441-250MG
APOSPC3441-100MGEA 622 CZK
APOSPC3441-100MG APOSPC3441-500MG APOSPC3441-250MG
8-Fluoroisoquinoline
8-Fluoroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆FN
MW: 147,1500 g/mol
Bod tání: 27…28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878369
CAS číslo: 1075-00-9