Tisk…
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3437-1G PC3437-25G PC3437-5G
APOSPC3437-1GEA 787 CZK
APOSPC3437-1G APOSPC3437-25G APOSPC3437-5G
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Bod tání: 125…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD05664299
CAS číslo: 406482-20-0