Tisk…
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3436-1G PC3436-250MG
APOSPC3436-1GEA 9200 CZK
APOSPC3436-1G APOSPC3436-250MG
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₃
MW: 196.9700 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09878343
CAS číslo: 957062-96-3