Tisk…
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3435-1G PC3435-5G PC3435-25G
APOSPC3435-1GEA 417 CZK
APOSPC3435-1G APOSPC3435-5G APOSPC3435-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Bod tání: 187…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320751
CAS číslo: 37526-59-3