Tisk…
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3433-1G PC3433-250MG
APOSPC3433-1GEA 9960 CZK
APOSPC3433-1G APOSPC3433-250MG
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₁BF₃NO₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878331
CAS číslo: 957062-98-5