Tisk…
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3429-1G PC3429-5G PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA 622 CZK
APOSPC3429-1G APOSPC3429-5G APOSPC3429-10G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Bod varu: 196…197 °C
Hustota: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236233
CAS číslo: 262587-05-3