Tisk…
Diethyl difluoromalonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3428-1G PC3428-5G
APOSPC3428-1GEA 622 CZK
APOSPC3428-1G APOSPC3428-5G
Diethyl difluoromalonate 98%
Diethyl difluoromalonate
Vzorec: C₇H₁₀F₂O₄
Bod varu: 94…95 °C/23mmHg
Hustota: 1,179 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00221617
CAS číslo: 680-65-9