Tisk…
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3426-25G PC3426-5G PC3426-1G
APOSPC3426-25GEA 9720 CZK
APOSPC3426-25G APOSPC3426-5G APOSPC3426-1G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236273
CAS číslo: 237761-81-8