Tisk…
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3424-25G PC3424-5G
APOSPC3424-25GEA 5460 CZK
APOSPC3424-25G APOSPC3424-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene 98%
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluene
Vzorec: C₇HF₇
MW: 218,07 g/mol
Bod varu: 111…112 °C
Hustota: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012385
CAS číslo: 651-80-9
UN: 1993
ADR: 3,III