Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 2280 CZK
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
MW: 192.11
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236276
CAS číslo: 90381-08-1