Tisk…
2-Fluoroanisole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-2-methoxybenzene
PC3420-100G PC3420-500G
APOSPC3420-100GEA 622 CZK
APOSPC3420-100G APOSPC3420-500G
2-Fluoroanisole 99%
2-Fluoroanisole
Vzorec: C₇H₇FO
MW: 126.13
Bod varu: 154…155 °C
Bod tání: -39
Hustota: 1.124 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000316
CAS číslo: 321-28-8
EINECS: 206-284-4
UN: 1993
ADR: 3 III