Tisk…
2,3,5-Trifluorocinnamic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3419-5G PC3419-1G
APOSPC3419-5GEA 3380 CZK
APOSPC3419-5G APOSPC3419-1G
2,3,5-Trifluorocinnamic acid 97%
2,3,5-Trifluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₂
MW: 202,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 237761-79-4