Tisk…
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-fluorobenzene-1-carbonyl chloride
PC3408-25G PC3408-5G
APOSPC3408-25GEA 6650 CZK
APOSPC3408-25G APOSPC3408-5G
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid 98%
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid
Vzorec: C₇H₂Cl₃FO
MW: 227,45 g/mol
Bod varu: 143…144 °C/35mmHg
Hustota: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075341
CAS číslo: 86393-34-2
EINECS: 428-390-1
UN: 3265
ADR: 8,II