2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC3405-1G
PC3405-5G
APOSPC3405-1GEA
8900
CZK
APOSPC3405-1G
APOSPC3405-5G
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',3'-difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec:
C₉H₄BrF₅O Bod tání: 48…50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09259004 CAS číslo: 886762-02-3 UN: 3261 ADR: 8 III |