Tisk…
2-Amino-3-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 662 CZK
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Bod tání: 126…127 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07368754
CAS číslo: 53981-23-0