Tisk…
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 705 CZK
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
MW: 157,10 g/mol
Bod tání: 37…39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368753
CAS číslo: 385-01-3