Tisk…
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3402-1G PC3402-5G
APOSPC3402-1GEA 622 CZK
APOSPC3402-1G APOSPC3402-5G
3-Fluoro-2-nitroanisole 98%
3-Fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
MW: 171,1259 g/mol
Bod tání: 44…45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368752
CAS číslo: 641-49-6