Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 1910 CZK
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Vzorec: C₉H₅F₁₅O
Bod varu: 130 °C
Bod tání: –100 °C
Hustota: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038367
CAS číslo: 297730-93-9