Tisk…
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 10150 CZK
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Bod varu: 90 °C
Hustota: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038366
CAS číslo: 2344-09-4
UN: 1993
ADR: 3,III