Tisk…
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3395-25G PC3395-5G PC3395-1G
APOSPC3395-25GEA 21260 CZK
APOSPC3395-25G APOSPC3395-5G APOSPC3395-1G
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol
Vzorec: C₄H₄F₃IO
Bod varu: 75 °C/10mmHg
Hustota: 2,076 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156050
CAS číslo: 674-35-1