Tisk…
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3394-25G PC3394-5G PC3394-1G
APOSPC3394-25GEA 12200 CZK
APOSPC3394-25G APOSPC3394-5G APOSPC3394-1G
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate
Vzorec: C₆H₇F₃O₂
Bod varu: 52…53 °C/115mmHg
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: <37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038364
CAS číslo: 287957-36-2
UN: 1993
ADR: 3,III