Tisk…
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,4,4-Trifluorobut-2-enoic acid
PC3392-25G PC3392-5G
APOSPC3392-25GEA 9200 CZK
APOSPC3392-25G APOSPC3392-5G
4,4,4-Trifluorocrotonic acid 97%
4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Vzorec: C₄H₃F₃O₂
MW: 140,06 g/mol
Bod varu: 68…69 °C/20mmHg
Bod tání: 55…56 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02181180
CAS číslo: 71027-02-6
UN: 3261
ADR: 8,III