2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3389-25G
PC3389-5G
PC3389-1G
APOSPC3389-25GEA
15610
CZK
APOSPC3389-25G
APOSPC3389-5G
APOSPC3389-1G
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole 99%
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
Vzorec:
C₆H₄F₃NO MW: 163,100 g/mol Bod tání: 48…50 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00141809 CAS číslo: 2557-70-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...