Tisk…
DL-2-Fluoro-3-alanine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-2-fluoropropanoic acid
PC3387E-250MG PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA 9590 CZK
APOSPC3387E-250MG APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Vzorec: C₃H₆FNO₂
MW: 107.09 g/mol
Bod tání: 222…223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041324
CAS číslo: 3821-81-6