Tisk…
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3386-25G PC3386-5G PC3386-1G
APOSPC3386-25GEA 17660 CZK
APOSPC3386-25G APOSPC3386-5G APOSPC3386-1G
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
1,1,1-Trifluoroacetone oxime
Vzorec: C₃H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248847
CAS číslo: 431-40-3