2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3382-25G
PC3382-5G
APOSPC3382-25GEA
12340
CZK
APOSPC3382-25G
APOSPC3382-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyltriethylammoniumtriflate
Vzorec:
C₁₀H₁₈F₇NO₃S MW: 365.31 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038359 CAS číslo: 1330184-85-4 |