Tisk…
4'-Fluoracetofenon 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
PC3380-100G PC3380-1KG PC3380-250G
APOSPC3380-100GEA 1240 CZK
APOSPC3380-100G APOSPC3380-1KG APOSPC3380-250G
4'-Fluoracetofenon 99%
4'-Fluoracetofenon
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138.14
Bod varu: 196 °C
Hustota: 1.138 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000354
CAS číslo: 403-42-9
EINECS: 206-960-9